Läs mer
Novus Biologicals™ TBC1D10A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18537181 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18537181 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18537181 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00083874T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål TBC1D10A
Synonym EBP50-PDX interactor of 64 kDa, EPI64, rab27A-GAP-alpha, TBC1 domain family member 10 A, TBC1 domain family, member 10 A
Gensymbol TBC1D10A