Läs mer
TBE Buffer Mix (Dry Powder Mix of Tris/Boric Acid/EDTA/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Kvantitet:
86,1 g
Förpackningsstorlek:
86.1g
Beskrivning
Electrophoresis buffer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TBE Buffer Mix |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3 |
| Färg | White |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 86,1 g |
| DNas | DNase free |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Synonym | Tris-Boric Acid-EDTA Buffer Mix |
| Kvalitet | Electrophoresis |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tris borate EDTA 10X powder
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.