Läs mer
TBE-buffert, Tris-Borate-EDTA, 10X-lösning, Elektrofores, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10727224
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10727224 1 L Nalgene Poly flaska 1 L
10031223 4 L Poly KUB 4 L
10563155 20 L Poly KUB 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10727224 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP13331
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-35-3
TBE-buffert, Tris-Borate-EDTA, 10X-lösning, Elektrofores
  • Spara tid och förenkla ditt buffertberedningssteg genom att använda Fisher BioReagents 10X TBE buffertlösning - späd helt enkelt efter behov
  • 10X-lösningen innehåller 0,89 M tris, 0,89 M borat och 0,02 M EDTA
  • För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X TBE-lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • Funktionstestad för användning i elektroforesapplikationer
  • TBE är en vanlig buffert för elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-35-3 , 60-00-4 , 77-86-1 , 7732-18-5
Synonym TBE
Specifications
Kemiskt namn eller material Tris-Borate-EDTA
Namnnotering 10X-lösning
Färg Färglös
pH 8.2 till 8.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Kvalitet Elektrofores