Läs mer
TBE-buffert, Tris-Borate-EDTA, 10X-lösning, Elektrofores, Fisher BioReagents™
Produktkod. p-29103
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
Produktkod. 10727224
Brand: Fisher BioReagents BP13331
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10043-35-3
TBE-buffert, Tris-Borate-EDTA, 10X-lösning, Elektrofores
  • Spara tid och förenkla ditt buffertberedningssteg genom att använda Fisher BioReagents 10X TBE buffertlösning - späd helt enkelt efter behov
  • 10X-lösningen innehåller 0,89 M tris, 0,89 M borat och 0,02 M EDTA
  • För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X TBE-lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • Funktionstestad för användning i elektroforesapplikationer
  • TBE är en vanlig buffert för elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
Synonym TBE
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Borate-EDTA
Namnnotering 10X Solution
Färg Färglös
pH 8.2 to 8.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Kvalitet Elektrofores