Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TBE-körbuffert (10X)
Produktkod. 15455089
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
4 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455089 1 l 1 L
15465089 2 l 2 L
15475089 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455089 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62788.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vanligen vid nukleinsyraelektrofores. TBE-buffert används för polyakrylamid- och agarosgelelektrofores. Den är idealisk för DNA- och RNA-separering på längre sikt, högre spänning eller strömstyrka. TBE används med icke-denaturerande eller denaturerande (7 M urea) geler.
TBE (Tris/Borate/EDTA)-buffert används vanligtvis vid nukleinsyraelektrofores. TBE-buffert används för polyakrylamid- och agarosgelelektrofores. Den är idealisk för DNA- och RNA-separering på längre sikt, högre spänning eller strömstyrka. TBE används med icke-denaturerande eller denaturerande (7 M urea) geler. Den används också rutinmässigt för automatisk DNA-sekvenseringsgel.5 TBE kan också användas för agarosgeler men rekommenderas inte för preparativa geler för återvinning av nukleinsyror. Tris-Borate-EDTA-buffert har använts för pulserad fältgelelektrofores (PFGE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBE running buffer (10X)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TBE running buffer (10X)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Glycine,N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.