Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TBE-körbuffert (10X)
Beskrivning
TBE (Tris/Borate/EDTA)-buffert används vanligtvis vid nukleinsyraelektrofores. TBE-buffert används för polyakrylamid- och agarosgelelektrofores. Den är idealisk för DNA- och RNA-separering på längre sikt, högre spänning eller strömstyrka. TBE används med icke-denaturerande eller denaturerande (7 M urea) geler. Den används också rutinmässigt för automatisk DNA-sekvenseringsgel.5 TBE kan också användas för agarosgeler men rekommenderas inte för preparativa geler för återvinning av nukleinsyror. Tris-Borate-EDTA-buffert har använts för pulserad fältgelelektrofores (PFGE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TBE running buffer (10X) |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 4 L |
| Förpackning | Plastflaska |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water. |
Säkerhet och hantering
- TBE running buffer (10X)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.