Läs mer
TBE Sample Buffer, 6X, Thermo Scientific™
Kvantitet:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sample Loading Buffer |
| Färg | Blått |
| Koncentration | 6X |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 50 mL |