Läs mer
TBE Sample Buffer, 6X, Thermo Scientific™ Produktkod.: 15493139
TBE Sample Buffer, 6X, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7082227
25 mL, 25ml
Kvantitet:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
Produktkod. 15493139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60357.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sample Loading Buffer
Färg Blått
Koncentration 6X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerQ30L030 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 ProduktkodJ60357.AC,J60357.AD
PartinummerP23I023 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/02/2023 ProduktkodJ60357.AC,J60357.AD
PartinummerW01I012 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum19/01/2023 ProduktkodJ60357.AC,J60357.AD
PartinummerP17I057 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum12/04/2022 ProduktkodJ60357.AC,J60357.AD
PartinummerQ02E503 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/12/2021 ProduktkodJ60357.AC,J60357.AD
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
TBE Sample Buffer, 6X, Thermo Scientific™ >