Läs mer
TBHQ, MedChemExpress
Produktkod. 16490659
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490659 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16490659 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100489
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MedChemExpress TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is a widely used Nrf2 activator, protects against Doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity through activation of Nrf2. TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is also an ERK activator; rescues Dehydrocorydaline (DHC)-induced cell proliferation inhibitionin melanoma.
TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is a widely used Nrf2 activator, protects against Doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity through activation of Nrf2. TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is also an ERK activator
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBHQ
CAS 1948-33-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14O2
Kvantitet 1 g
Synonym tert-Butylhydroquinone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 56.66 mg/mL (340.87 mM)
LEDER OC1=CC=C(O)C=C1C(C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease