Läs mer
tBID, MedChemExpress
Beskrivning
tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tBID |
| CAS | 1639895-85-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H3Br4N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (37.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=NC=CN2)C(C3=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C31)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 528.78 |
| Formel vikt | 528.78 |
| Visa mer |