Läs mer
TBK1/IKKε-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16467897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467897 5 mg 5mg
16461397 50 mg 50mg
16435876 100 mg -
16435178 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16467897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12453
MedChemExpress TBK1/IKKε-IN-2 is a dual TBK1 and IKKε inhibitor.
TBK1/IKKε-IN-2 is a dual TBK1 and IKKε inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBK1/IKKε-IN-2
CAS 1292310-49-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H27N5O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (46.99 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER N#CC1=CC(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2)=CC=C1OC5CCOCC5
Molekylvikt (g/mol) 457.52
Formel vikt 457.52
Procent renhet 98.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation