Läs mer
TBN lösningsmedel för laboratorieanvändning, Chem Lab
Produktkod. 13258303
Change view
Kvantitet:
25 l
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
13258303 25 l 25 L
1 options
Produktkod. 13258303 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2008.9025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 132°C
Smältpunkt 30°C
Densitet 1.08 g/mL
Förpackning Polyeten
Kvantitet 25 l
Flampunkt 25 °C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TBN Solvent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorobenzene, Acetic acid