Läs mer
TBPB, MedChemExpress
Beskrivning
TBPB is an allosteric M1 mAChR agonist(EC50=289 nM) that regulates amyloid processing and produces antipsychotic-like activity in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TBPB |
| CAS | 634616-95-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H32N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 22.5 mg/mL (55.62 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1N(C2CCN(C3CCN(CC4=C(C)C=CC=C4)CC3)CC2)C5=CC=CC=C5N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.55 |
| Formel vikt | 404.55 |
| Visa mer |