Läs mer
TBS, 20X lösning, pH 7,4, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15845418 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Nalgene flaska
Upprättstående kartong
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15845418 100 mL Nalgene flaska 100ml
15855418 1 L Nalgene flaska 1 L
15865418 5 L Upprättstående kartong 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15845418 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75892.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.78 SEK
    662.65 SEK / 100ml
    Save 75.13 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används i västerländska blottningsprotokoll | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Används i Western blotting-protokoll.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn natrium; klorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBS
Koncentration 20X
För användning med (applikation) Western blotting-protokoll
pH 7.4
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Förpackning Nalgene flaska
Kvalitet Molekylärbiologi, Ultrapure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.