Läs mer
TBS, Tris-buffrad saltlösning, 10X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10153103
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153103 500 ml Poly flaska 500ml
10648973 100 ml Poly flaska 100ml
10776834 1 l Nalgene Poly flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10153103 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2471500
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7447-40-7
TBS, Tris buffrad saltlösning, 10X-lösning, pH 7,4, molekylärbiologi
Tvättbuffert för alkalisk fosfatas eller peroxidaskonjugater i västerlänt blottning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Buffered Saline
Namnnotering 10X-lösning
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TBS
Kvalitet Molekylärbiologi
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10X solution contains 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium Chloride, and 0.25M Tris/Tris-HCl.