Läs mer
TBS, Tris-buffrad saltlösning, 10X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10648973
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10648973 100 ml Poly flaska 100ml
10153103 500 ml Poly flaska 500ml
10776834 1 l Nalgene Poly flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10648973 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2471100
Månadens kemikalieerbjudande
Använd kampanjkoden 28093
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
TBS, Tris-buffrad saltlösning, 10X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda koncentrerad Fisher BioReagents 10X TBS buffertlösning - späd helt enkelt efter behov
  • 10X lösning innehåller 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl och 0,25 M tris
  • För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X TBS lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
  • Filtrerad och autoklaverad - färdig att använda lager TBS buffert
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • TBS buffert används ofta i immunodetektionstekniker såsom Western blotting-protokoll
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Buffered Saline
Namnnotering 10X Solution
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TBS
Kvalitet Molekylärbiologi
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10X solution contains 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium Chloride, and 0.25M Tris/Tris-HCl.