Läs mer
TBS, Tris-buffrad saltlösning, 10X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10776834
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776834 1 l Nalgene Poly flaska 1 L
10648973 100 ml Poly flaska 100ml
10153103 500 ml Poly flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776834 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP24711
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7447-40-7
TBS, Tris buffrad saltlösning, 10X-lösning, pH 7,4, molekylärbiologi
Tvättbuffert för alkalisk fosfatas eller peroxidaskonjugater i västerlänt blottning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Buffered Saline
Namnnotering 10X-lösning
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TBS
Kvalitet Molekylärbiologi
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10X solution contains 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium Chloride, and 0.25M Tris/Tris-HCl.