Läs mer
TBS, Tris-buffrad saltlösning, 1X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents
Produktkod. 10467583
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467583 1 l Nalgene Poly flaska 1 L
1 options
Produktkod. 10467583 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP24721
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TBS buffertlösning
  • Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
  • Filtrerad och autoklaverad - redo att användas TBS buffert
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • TBS buffert används ofta i immunodetektionstekniker såsom Western blotting-protokoll
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Buffered Saline
Namnnotering 1X-lösning, pH 7,4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
DNas DNase-fri
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TBS
Kvalitet Molekylärbiologi