Läs mer
TBS med Tween™ (TBST), 20X lösning, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15805428 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15805428 1 l 1 L
15815428 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15805428 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J77500.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2347.99 SEK
    2107.65 SEK / 1 L
    Save 240.34 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används i Western blotting-protokoll
Används i Western blotting-protokoll.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBS med Tween (TBST)
Koncentration 20X
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 l
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.