Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ 20X TBS Tvättbuffert för IHC/ICC
Produktkod. 15556276
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15556276 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15556276 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00495456
 Begränsad artikel
I lager
För användning i immunhistokemi och immuncytokemiprotokoll som kräver tvättning för att avlägsna ospecifik bindning. TBS Tvättbuffert för IHC/ICC rekommenderas för eFluor™ Nanokristallkonjugerade antikroppar efter antikroppsinkubation.
  • Kompatibel med organiska färgämneskonjugerade antikroppar såväl som okonjugerade antikroppar som kan användas i två- och trestegsfärgningsprotokoll
  • Bufferten levereras som en 20x stamlösning som ska spädas till 1x med destillerat vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tvättbuffert
Kvantitet 100 mL
För användning med (applikation) Immuncytokemi (ICC), Immunhistokemi (IHC)
Produktlinje eBioscience
Form Vätska