Läs mer
R&D Systems™ TBTA
Beskrivning
TBTA is a click chemistry auxiliary reagent. It is a stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine |
| CAS | 510758-28-8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | General Laboratory Research Reagent |
| Molekylformel | C30H30N10 |
| Renhet | 0.97 |