missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TBX22, Mouse anti-Human, Clone: 1A10, Abnova™

Produktkod. 16106516
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16106516 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16106516 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00050945M01.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: DQYLQAPNSTNQMLYGLQSPGNIFLPNSITPEALSCSFHPSYDFYRYNFSMPSRLISGSNHLKVNDDSQVSFGEGKCNHVHWYPAINHY

Specifikationer

Antigen TBX22
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 1A10
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen T-box 22
Genaccessionsnr. NM_016954
Gene Alias CLPA/TBXX/dJ795G23.1
Gensymboler TBX22
Värd art Mouse
Immunogen TBX22 (NP_058650, 431 a.a. ∼ 519 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50945
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG2a κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.