missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TBX3 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-71853AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TBX3 Polyclonal antibody specifically detects TBX3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| TBX3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| bladder cancer related protein XHL, T-box 3, T-box protein 3, T-box transcription factor TBX3, TBX3-ISO, ulnar mammary syndrome, UMS, XHL | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 400 and 450 of human T-box 3 using the numbering given in entry NP_057653.3 (GeneID 6926). | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Biology | |
| 6926 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering