Beskrivning
TC 100 Insect Medium designades ursprungligen för tillväxt av insektsceller, inklusive Spodeptera frugiperda (Sf9), och uttryck av rekombinant Autographa Californica Nuclear Polyhedrosis Virus (rAcNPV) med hjälp av Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Mediaalternativ för en rad olika insektscellodlingsapplikationer . TC 100 Insect Medium är rikt på aminosyror och använder tryptos som en extra sockerkälla.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ TC 100 Insect Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Gibco™ TC 100 Insect Medium kompletteras vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS) före användning. TC 100 Insect Medium kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ TC 100 Insect Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Gibco™ TC 100 Insect Medium kompletteras vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS) före användning. TC 100 Insect Medium kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Insektscell |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellmedium |
| Med tillsatser | Glutamin, Tryptosfosfatbuljong, Natriumbikarbonat |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus Transportförhållanden: Omgivning Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Typ av kultur | Insektscellkultur |