missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TC 2559 Fumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(5-Ethoxy-3-pyridinyl)-N-methyl-(3E)-3-buten-1-amine Fumarate |
| CAS | 212332-35-9 |
| Molekylformel | C12H18N2O .x(C4H4O4) |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | TC 2559 Fumarate, 4-(5-Ethoxy-3-pyridinyl)-N-methyl-(3E)-3-buten-1-amine Fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H18N2O.3C4H4O4/c2*1-3-15-12-8-11(9-14-10-12)6-4-5-7-13-2;3*5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4,6,8-10,13H,3,5,7H2,1-2H3;3*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2*6-4+;3*2-1+ |
| LEDER | CCOc1cncc(\C=C\CCNC)c1.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enedioic acid;(E)-4-(5-ethoxypyridin-3-yl)-N-methylbut-3-en-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.4 |
| Formel vikt | 760.3167 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?