Läs mer
Cole-Parmer™ FSB-200-seriens temperaturregulator för sandbadsystem
Produktkod. 16309501
Change view
Temperatur (engelska) Max:
1112 °F
Produktkod. Temperatur (engelska) Max
16309501 1112 °F
1 options
Produktkod. 16309501 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0118455
Beräknad leverans: 14-01-2027
Temperaturregulator i FSB-200-serien utformad för att förbättra temperaturstabiliteten och noggrannheten hos FSB-200 och FSB-200D fluidiserade sandbad.
  • Precision PID-regulator med termoelementsond typ K
  • Snabb uppvärmning och exakt temperaturkontroll till 620 °C (1148 °F)
  • Inbyggd flödesmätare för luftflödesreglering
Temperaturregulator med integrerad flödesmätare och PID temperaturregulator med programmering med dubbla börvärden förbättrar temperaturnoggrannheten och stabiliteten. Enkel åtkomst till två programmerbara börvärden för snabbare drift. En enpunktskalibreringsfunktion säkerställer noggranna temperaturavläsningar. Ställ in och se temperaturen i° C eller° F till 1° upplösning. Termoelementsond av typ K (ingår) passar in i badets termobrunn för noggranna mätningar.
Specifikationer
Temperatur (engelska) Max 1112 °F
Inkluderar Chromel/Alumel Typ K termoelement, 10 fot av 3/8 tum. Slang för luftflödeskontroll
Temperatur (metrisk) Max 600 °C
Modell TC-9D
Sensortyper Typ K termoelement temperaturgivare
Visningstyp Digital
Typ Temperaturregulator
Upplösning (temperatur) ±0,2 °C
För användning med (applikation) Temperaturkontroll av stora sandbad