Läs mer
R&D Systems™ TC ASK 10
Beskrivning
Potent ASK1 inhibitor (IC50 = 14 nM); displays selectivity for ASK1 over other kinases including ASK2 (IC50 = 0.51 μM), MEKK1, TAK1, IKKβ, ERK1, JNK1, p38α, GSK-3β, PKCθ and B-raf (IC50 values are > 10 μM). Blocks downstream JNK1/p38 phosphorylation in cells. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC ASK 10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 432.35 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.349 |