missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-G 1001

Beskrivning
GPR35 agonist (pEC50 values are 7.59 and 8.36 for β-arrestin and Gαq-i5 Ca2+ assays respectively). Displays 1000-fold greater potency at human GPR35 receptors relative to mouse and rat GPR35 orthologs in an IP1 accumulation assay. More potent than zaprinast (Cat. No. 0947).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-G 1001 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 342.34 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.344 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?