Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-G 1004
Beskrivning
Potent antagonist of adenosine A2A receptors; displays >100-fold selectivity for A2A over A1 receptors (Ki values are 0.44 and 85 nM respectively). Potentiates L-DOPA-induced rotational behavior in 6-OHDA-lesioned rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-G 1004 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 421.5 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.505 |