Läs mer
TC-G-1008, MedChemExpress
Beskrivning
TC-G-1008 (GPR39-C3) is a potent and orally available GPR39 agonist with EC50 values of 0.4 and 0.8 nM for rat and human receptors respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-G-1008 |
| CAS | 1621175-65-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19ClN6O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GPR39-C3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.72 mM) |
| LEDER | CS(=O)(NC1=CC=C(CNC2=NC(NC)=NC(C3=NC=CC=C3)=C2)C(Cl)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.9 |
| Visa mer |