Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-G 24
Beskrivning
Potent GSK-3β inhibitor (IC50 = 17 nM); displays selectivity for GSK-3β over CDK2 (22% inhibition at 10 μM). Increases liver glycogen reserves in rodents. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-G 24 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 330.73 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.728 |