Läs mer
Cytiva TC-packning
Produktkod. p-8001339 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11360092
Brand: Cytiva 18116924
Bara null kvar
Specifikationer
Anslutningstyp 25 mm
Material Perfluorgummi
Typ TC-packning
Kvantitet 2 förpackningar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm