Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-I 2000
Beskrivning
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-I 2000 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 414.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.404 |