Läs mer
TC-I 2014, MedChemExpress
Beskrivning
TC-I 2014 (compound 5) is a potent and orally active Benzimidazole-containing transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonist, with IC50 values of 0.8 nM, 3.0 nM and 4.4 nM for canine, human and rat channels respectively. TC-I 2014 exhibits antiallodynic properties in pain models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-I 2014 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1221349-53-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H19F6N3O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| LEDER | FC(C1=CC=CC=C1C2=CC(C(F)(F)F)=C3C(N=C(C4=NOC5(CCCCC5)C4)N3)=C2)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.41 |
| Visa mer |