Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-MCH 7c
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001499
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001499 10 mg
1 options
Produktkod. 30001499 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4365/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.00 SEK
    2931.60 SEK / 10mg
    Save 168.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1R) antagonist
Potent, selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1R) antagonist (IC50= 5.6 nM in hMCH1R-expressing CHO cells). Displays selectivity for MCH1R over MCH2R (IC50 = > 10 μM). Decreases body weight in a mouse model of diet-induced obesity. Brain penetrant; orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TC-MCH 7c
CAS 864756-35-4
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C24H25FN2O3
Formel vikt 408.47
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 408.473