missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TC-O 9311, MedChemExpress
Beskrivning
TC-O 9311 is a potent orphan G protein-coupled receptor 139 (GPR139) agonist with an EC50 of 39 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-O 9311 |
| CAS | 444932-31-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19N3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NNC(NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)=O)C3=CC(OC)=CC(OC)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.38 |
| Formel vikt | 365.38 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?