Läs mer
TC-O 9311, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Potent GPR139 agonist (EC50 = 39 nM in CHO-K1 cells expressing human GPR139). Displays no activity against a range of 90 diverse targets.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-O 9311 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 365.38 |
| Procent renhet | >98% |