Läs mer
TC-S 7005, MedChemExpress
Produktkod. 16476927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16476927 5 mg
1 options
Produktkod. 16476927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108597
MedChemExpress TC-S 7005 is a Polo-like kinases (Plks) inhibitor with IC50s of 4 nM, 24 nM and 214 nM for Plk2, Plk3, and Plk1, respectively.
TC-S 7005 is a Polo-like kinases (Plks) inhibitor with IC50s of 4 nM, 24 nM and 214 nM for Plk2, Plk3, and Plk1, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TC-S 7005
CAS 1082739-92-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H17N3O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (347.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](NC1=CC2=C(ON=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=N1)C5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 359.38
Formel vikt 359.38
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus