missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-S 7010
Beskrivning
TC-S 7010 is a potent and selective inhibitor of Aurora kinase A (IC50 = 3.4 nM); exhibits 1000-fold selectivity for Aurora kinase A over Aurora kinase B. Displays antiproliferative activity in HCT116 and HT29 cells (IC50 values are 0.19 and 2.9 μM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chlorophenyl)-4-[[2-[[4-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]phenyl]amino]-5-fluoro-4-pyrimidinyl]amino]-benzamide |
| CAS | 1158838-45-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Aurora Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C31H31ClFN7O2 |
| Formel vikt | 588.07 |
| Renhet | >99% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?