Läs mer
Novus Biologicals™ TC10 Overexpression Lysate
Produktkod. 18178479 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18178479 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18178479 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL115359
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
The TC10 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28935 and based on accession number NM_12249. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens ras homolog gene family, member Q (RHOQ), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only