Läs mer
Huber™ TC100E-F Immersionskylare
Beskrivning
TC-serien av nedsänkningskylare är en flexibel lösning för en mängd olika kyluppgifter. Anordningarna är enkla och universellt använda för snabb kylning av vätskor. Typiska applikationer inkluderar motkylning för värmecirkulationstermostater eller byte av torris. För många applikationer är doppskylare också ett miljövänligt alternativ till vattenkylning. TC-sänkkylarna är lämpliga för oövervakad användning, för kylningsuppgifter som kräver kontinuerlig kylning eller som en variant med temperaturkontroll och Pt100-sond. Modellerna med typanslutning -E-har en LED-display med inmatning av börvärden och reglerar med en precision på± 0,5 K. En spiralformad eller flexibel nedsänkningskylsond gjord av rostfritt stål finns tillgänglig för alla modeller så att vätskor kan kylas i praktiskt taget alla kärltyper. Det kompakta höljet är tillverkat av högkvalitativt rostfritt stål och är försett med bärhandtag.
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 0,16 kW vid °0 C, 0,15 kW vid -°20 C, 0,14 kW °vid -30 C, 0,13 kW °vid -50 C, 0,12 kW °vid -60 C, 0,12 kW °vid -80 C, 0,07 kW °vid -90 C, 0,100 °kW |
| Temperaturområde | -100 °C till 40 °C |
| Typ | Kylare |
| Elektriska krav | 200 till 240 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 220/240 V |