Läs mer
TC13172, MedChemExpress
Produktkod. 16489926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489926 50 mg -
16466127 5 mg -
16464636 100 mg -
16403408 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101524
MedChemExpress TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.
TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TC13172
CAS 2093393-05-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N4O5S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (64.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(N=C(S(C)(=O)=O)N2C)N(CC#CC3=CC(O)=CC=C3)C(N1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 388.4
Formel vikt 388.4
Procent renhet 98.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease