Läs mer
HUBER TC45-F Immersion Chiller
Modell:
TC45-F
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- TC45-F Nedsänkningskylare, med flexibel förångarslinga och naturligt köldmedium
- Snabb kylning av vätskor
- Idealisk för motkylning eller som ersättning för torris
- Enkel användning med endast tre nycklar
- Kompakt, platsbesparande konstruktion
- Robust hölje med bärhandtag
- Doppsond i rostfritt stål av hög kvalitet
- Temperaturområde: -45 °C till 100 °C
- Kylkapacitet (0 °C): 0,24kW
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | -45 °C till +100 °C |
| Modell | TC45-F |
| Spänning | 208/240 V |