Läs mer
HUBER TC45 Immersion Chiller
Produktkod. 10449763
Modell:
TC45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10449763
Brand: HUBER 3003.0043.00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För många applikationer är doppskylare också ett miljövänligt alternativ till vattenkylning. TC-sänkkylarna är lämpliga för oövervakad användning, för kylningsuppgifter som kräver kontinuerlig kylning eller som en variant med temperaturkontroll och Pt100-sond.
TC45 Nedsänkningskylare med naturligt köldmedium.
  • Temperaturområde: -45 °C till 100 °C
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,24kW
  • Kylkapacitet (-40 °C): 0,05kW
  • Strömförsörjning: 208-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz
Specifikationer
Temperaturområde -45 °C till +100 °C
Modell TC45
Spänning 208/240 V