Learn More
HUBER TC45E Immersion Chiller
Click to view available options
Modell:
TC45E
Unit Size:
Varje
Description
TC45E Nedsänkningskylare med naturligt köldmedium
- Temperaturområde: -45 °C till 100 °C
- Kylkapacitet (0 °C): 0,24kW
- Kylkapacitet (-40 °C): 0,05kW
- Strömförsörjning: 208-240V 1∼ / 2∼ 50/60Hz
Specifications
Specifications
| Temperaturområde | -45 °C till +100 °C |
| Modell | TC45E |
| Spänning | 208/240 V |