Läs mer
Thermo Scientific™ TCBS Cholera Medium (Dehydrated)
Produktkod. 11913962
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11913962
Brand: Thermo Scientific™ CM0333B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with this medium for highly reproducible results.
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with Thermo Scientific™ Oxoid™ TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Cholera Medium (Dehydrated). The medium has shown to be the most satisfactory and reproducible formula regardless of the complex composition1. Unlike Lauryl Sulphate Tellurite Agar it does not require further additives or aseptic additions of blood. It also possesses superior growth characteristics for Vibrio species, compared with tellurite media. While inhibiting non-vibrios, it promotes rapid growth of pathogenic vibrios after overnight incubation at 35°C.
Vibrio är en kommaformad gramnegativ bakterie. Vibrios är vattenlevande mikroorganismer, av vilka vissa arter orsakar allvarliga sjukdomar hos människor och andra djur. Tre arter av Vibrio är av betydelse för människor: Vibrio cholerae är orsaken till kolera, Vibrioparahemolyticus och V. vulnificus fungerar båda som medel för akut enterit, eller bakteriell diarré.
Använd TCBS Cholera Medium för selektiv isolering av patogena vibrios.
  • Ger reproducerbara resultat.
  • Inget behov av tillsatser eller aseptiska tillsatser av blod.
  • Främjar snabb tillväxt av patogena vibrios.
TCBS-mediet överensstämmer med formuleringen av Kobayashi et al ., förutom att det innehåller speciellt bearbetad oxgalla, fri från de defekter som noterats av Nakanishi och Kobayashi 2 .
TCBS-mediet är lämpligt för tillväxt av Vibrio cholerae , Vibrio parahemolyticus och de flesta andra Vibrios3 . De flesta Enterobacteriaceae som påträffas i avföring är helt undertryckta i minst 24 timmar. Lite tillväxt av Proteus -arter och Enterococcus fecalis kan förekomma men kolonierna är lätta att skilja från Vibrio -kolonier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, AOAC , BSI, ISO , NMKL.
Beskrivning Kolera medium, TCBS
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 5,7L medium