Läs mer
Thermo Scientific™ TCBS kolera medium
Beskrivning
Selektivt isolera patogena Vibrio -arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ TCBS (tiosulfatcitrat gallsalter sackaros) Kolera medium. Mediet har visat sig vara den mest tillfredsställande och reproducerbara formeln oavsett den komplexa sammansättningen 1 . Till skillnad från Lauryl Sulphate Tellurite Agar kräver den inga ytterligare tillsatser eller aseptiska tillsatser av blod. Den har också överlägsna tillväxtegenskaper för Vibrio -arter, jämfört med telluritmedia. Samtidigt som den hämmar icke-vibrios, främjar den snabb tillväxt av patogena vibrios efter inkubation över natten vid 35 °C.
Använd TCBS Cholera Medium för selektiv isolering av patogena vibrios.
- Ger reproducerbara resultat.
- Inget behov av tillsatser eller aseptiska tillsatser av blod.
- Främjar snabb tillväxt av patogena vibrios.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
TCBS-mediet överensstämmer med formuleringen av Kobayashi et al ., förutom att det innehåller speciellt bearbetad oxgalla, fri från de defekter som noterats av Nakanishi och Kobayashi 2 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | TCBS kolera medium |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19 g ±2,0 g |
| Förpackningstyp | 10 x 90 mm plattor, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |