Läs mer
TCEP hydroklorid (0,5 m i vatten), TRC
Produktkod. 30415185
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415185 10 mL
30412912 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30415185 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01251510ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51805-45-9
Molekylformel C9 H15 O6 P . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 286.65
Synonym Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
IUPAC-namn 3-[bis(2-karboxyetyl)fosfanyl]propansyra; hydroklorid
LEDER Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TCEP Hydrochloride
Kvantitet 10 mL
InChI formel InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Formel vikt 286.0373
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M