Läs mer
TCEP hydroklorid, TRC
Produktkod. 30004865
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004865 10 g
30009478 1 g
30003306 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01250010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51805-45-9
Molekylformel C9 H15 O6 P . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 286.65
Synonym Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
IUPAC-namn 3-[bis(2-karboxyetyl)fosfanyl]propansyra; hydroklorid
LEDER Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TCEP Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Formel vikt 286.0373
Procent renhet >95%