Läs mer
TCERG1L Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | TCERG1L |
|---|---|
| Koncentration | 800 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30234620
|
Proteintech
20858-1-AP-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30237387
|
Proteintech
20858-1-AP-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The TCERG1L antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TCERG1L. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TCERG1L antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.Specifikationer
| TCERG1L | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| MGC126584 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 800 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 256536 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |